4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one, poudre jaune
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: 4-Aminophénazone
ICNA0215034383EA 128 EUR InStock
ICNA0215034383 ICNA0215034310 ICNA0215034380
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one, poudre jaune
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
4-Aminoantipyrine is a reagent for determination of chlorinated phenols, phenylglycosidase, and glucose in the presence of phenol and peroxidase.
Soluble in water, ethanol, benzene; sparingly soluble in ether.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003145
Numéro CAS: 83-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 104 - 114 °C
UV/VIS: λmax (water) Record Result
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité