Gomme adragante, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0210479280 0210479290 0210479291
ICNA0210479280EA 80.8 EUR InStock
ICNA0210479280 ICNA0210479290 ICNA0210479291
Gomme adragante, en poudre
Gomme adragante
Tragacanth is used in pharmaceuticals and foods as an emulsifier, thickener, stabiliser, and texturant additive.
Insoluble in alcohol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Numéro MDL: MFCD00131255
Numéro CAS: 9000-65-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité