Hypoxanthine sel de disodium ≥98.0% (base substance sèche), poudre blanc cassé
Fournisseur: MP Biomedicals
0210545105 0210545125
ICNA0210545105EA 100 EUR InStock
ICNA0210545105 ICNA0210545125
Hypoxanthine sel de disodium ≥98.0% (base substance sèche), poudre blanc cassé
Hypoxanthine sel de disodium
Hypoxanthine is a nutrient additive for a variety of cell culture applications involving bacterial, parasite (Plasmodium falciparum) and animal cells. Hypoxanthine is a component of selection media used in hybridoma technologies.
  • Nutrient additive for cell culture
Soluble in water (30 mg/ml) clear, colorless solution.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅H₂N₄Na₂O
MW: 180,08 g/mol
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005725
Numéro CAS: 68-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Reference
UV/Vis: l max (0.1 N HCl ) 246 - 249 nm
OD250/OD260 1.40 - 1.55
OD280/OD260 0.01 - 0.15
pH (1% aq soln) 11.5 - 12.5
Assay (on dried basis) ≥98.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité