Crystal ponceau 6R, poudre rouge C.I. 16250
Fournisseur: MP Biomedicals
0215073201 0215073205
ICNA0215073201EA 34.4 EUR InStock
ICNA0215073201 ICNA0215073205
Crystal ponceau 6R, poudre rouge C.I. 16250
Crystal ponceau 6R
Crystal Ponceau 6R is a biological protein stain, only slightly staining cellulose used in microscopy.
Crystal Ponceau 6R is useful in histology for staining fibrin in conjunction with MSB (Martius, Scarlet and Blue).
Soluble in water (10 mg/ml), alcohol, xylene, cellosolve ethylene, acetone, glycerol, dioxane, etc.
Formule: C₂₀H₁₂N₂Na₂O₇S₂
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Numéro CAS: 2766-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/Vis: l max (water) 511 ± 6 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité