HEPPSO (Acide β-hydroxy-4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-propanesulfonique) ≥99%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0215123610 0215123650 0215123680
ICNA0215123610EA 54.3 EUR InStock
ICNA0215123610 ICNA0215123650 ICNA0215123680
HEPPSO (Acide β-hydroxy-4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-propanesulfonique) ≥99%, poudre blanche
HEPPSO (Acide β-hydroxy-4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-propanesulfonique)
Used as a buffer in biological research. HEPPSO is an efficient separator in protein resolution by IEF.
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₉H₂₀N₂O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038351
Numéro CAS: 68399-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
pH (1% aq soln) Record Result
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité