Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté, poudre cristalline fine
Fournisseur: MP Biomedicals
0215181305 0215181325 0215181380
ICNA0215181305EA 50.9 EUR InStock
ICNA0215181305 ICNA0215181325 ICNA0215181380
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté, poudre cristalline fine
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate is used as an ion-associating reagent for HPLC analysis of peptides and proteins.
Sodium pentanesulfonate is utilized in the analysis of small organic molecular compounds, pharmaceutical products and metabolites, and peptides by such techniques as RP - HPLC and micellar electrokinetic chromatography.
Soluble in water (50 mg/ml).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007541
Numéro CAS: 207605-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Moisture 7 - 9%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité