o-Phénylènediamine
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 1,2-Phénylènediamine
ICNA0215182883EA 214 EUR InStock
ICNA0215182883 ICNA0215182850
o-Phénylènediamine
o-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007721
Numéro CAS: 95-54-5
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité