Fast blue B salt zinc double salt, en poudre C.I. 37235
Fournisseur: MP Biomedicals
0215020110 0215020125 0215020180
ICNA0215020110EA 80.3 EUR InStock
ICNA0215020110 ICNA0215020125 ICNA0215020180
Fast blue B salt zinc double salt, en poudre C.I. 37235
Fast blue B salt zinc double salt
Fast blue B salt is useful for TLC of Aflatoxins.
Soluble in water( 4 mg/4 ml - clear solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₄H₁₂Cl₄N₄O₂Zn
Numéro MDL: MFCD00075203
Numéro CAS: 14263-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité