Lithium carbonate, en poudre ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Carbonate de lithium
ICNA0215253780EA 58.2 EUR InStock
ICNA0215253780 ICNA0215253790
Lithium carbonate, en poudre ACS
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
MW: 73,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms Carbonic Acid Dilithium Salt; Carbonic Acid Lithium Salt; Dilthium Carbonate; Lithiumcarbonat; Carbolithium
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥99%
Heavy Metals ≤0,002% (as Pb)
Insoluble in Dilute HCl ≤0,01%
Chloride ≤0,005%
Nitrate (NO3) ≤5 ppm
Sulphur Compounds (as SO4) ≤0,2%
Iron (Fe) ≤0,002%
Calcium (Ca) ≤0,01%
Potassium (K) ≤0,01%
Sodium (Na) ≤0,1%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité