D(-)-Mannitol ≥99.0%, poudre blanche ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
0215254090 0215254091
ICNA0215254090EA 111 EUR InStock
ICNA0215254090 ICNA0215254091
D(-)-Mannitol ≥99.0%, poudre blanche ACS
D(-)-Mannitol
A carbohydrate found in plants and plant exudates.
Used with boric acid in the manufacturing of dry electrolytic condensers for radio applications.
Soluble in water (1 g/5,5 ml), alcohol (1 g/83 ml), glycerol (1 g/18 ml); more soluble in hot water; soluble in pyridine, aniline, and aqueous solutions of alkalies; insoluble in ether.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99.0%
Optical Rotation +23.3° to +24.3°
Reducing Sugars Passes
Insoluble Matter ≤0.01%
Loss on Drying ≤0.05%
Residue After Ignition ≤0.01%
Titratable Acid <0.0008 meq/g
Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité