Acide oxalique dihydraté ≥99.5%, soluble ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
0215255280 0215255290
ICNA0215255280EA 32.1 EUR InStock
ICNA0215255280 ICNA0215255290
Acide oxalique dihydraté ≥99.5%, soluble ACS
Acide oxalique dihydraté
Insoluble in water.
An inner salt
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms Ethanedioic Acid Dihydrate
Form White Crystals
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥99,5%
Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,01%
Chloride ≤0,002%
Sulphate ≤0,005%
Calcium ≤0,001%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0,001%
Iron ≤2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité