Rouge de phénol, en poudre ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215255405 0215255425
ICNA0215255405EA 33 EUR InStock
ICNA0215255405 ICNA0215255425
Rouge de phénol, en poudre ACS
Rouge de phénol
Phenol Red Sodium Salt is used as a pH indicator, it is used widely in culture media to identify changes from neutral to acidic pH values.
Phenol red in tissue culture media can act as a weak estrogen, especially with human breast cancer cells. Phenol red can be used to measure hydrogen peroxide in supernatants from cultured macrophages in multiwell plates.
It is made by condensing two moles of phenol with one mole of o-sulfobenzoic acid anhydride.
Soluble in water (3 mg/ml), ethanol (4 mg/ml), methanol or acetic acid. Readily soluble in alkaline solutions.
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity test Passes
pH Transition Intervals: Yellow 6.8 Orange 7.0 Red 8.2
Clarity of solution Passes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité