Potassium hydrogénocarbonate 99.7-100.5%, poudre cristalline ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
0215255780 0215255791
ICNA0215255780EA 18.8 EUR InStock
ICNA0215255780 ICNA0215255791
Potassium hydrogénocarbonate 99.7-100.5%, poudre cristalline ACS
Potassium hydrogénocarbonate
Potassium bicarbonate has been used in studies of renal disorders and the relationship of muscle injury to this process.
Potassium bicarbonate has been shown to inhibit the growth of Aspergillus parasiticus in Czapek's agar, and also aflatoxin synthesis.
Soluble in water (100 mg/ml); almost insoluble in alcohol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: KHCO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Assay 99.7 - 100.5%
Insoluble Matter ≤0.01%
Chloride ≤0.001%
Phosphate ≤5 ppm
Sulfur Compounds ≤0.003%
Ammonium ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.002%
Magnesium (Mg) ≤0.001%
Heavy Metals ≤5 ppm
Iron ≤5 ppm
Sodium ≤0.03%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité