Cinnamaldéhyde ≥99%, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
ICNA0215069080EA 81.7 EUR InStock
ICNA0215069080 ICNA0215069090
Cinnamaldéhyde ≥99%, liquide
Cinnamaldéhyde
FEMA Number 2286, Flavis number 5.014 , Council of Europe no. 102c, Organoleptic: cinnamon; clove; spicy, allergen: no known allergens.
  • Presentation: Liquid
  • Vapor Pressure: 2.25 hPa at 20 °C (Lit.)
  • Refractive Index: n20/D 1.621(Lit.)
  • Solubility: Misc with alcohol, ether, chloroform, oils.
  • Storage temperature: +4°C, store under nitrogen
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1014 hPa) (lit.)                      
Point de fusion: –7,5 °C (lit.)                      
Densité: 1,0497 g/cm³ (20 °C) (lit.)                      
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007000
Numéro CAS: 104-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Reference
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité