Sodium hydrogénosulfite, en poudre ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
0215257390 0215257380
ICNA0215257390EA 104 EUR InStock
ICNA0215257390 ICNA0215257380
Sodium hydrogénosulfite, en poudre ACS
Sodium hydrogénosulfite
Formule: HNaO₃S
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7631-90-5
ONU: 2693
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms Sodium hydrogensulphite
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥58,5% SO2
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Chloride ≤0,02%
Iron ≤0,002%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité