Sodium sulfure nonahydraté 98.0-103.0%, poudre brunie ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
0215258090 0215258080
ICNA0215258090EA 62.6 EUR InStock
ICNA0215258090 ICNA0215258080
Sodium sulfure nonahydraté 98.0-103.0%, poudre brunie ACS
Sodium sulfure nonahydraté
Sodium sulfide is used in the formation of surface functionalized cadmium sulfide quantum dots. Also employed in the pulp and paper industry.
Soluble in water; slightly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Formule: Na₂S·9H₂O
Numéro MDL: MFCD00149184
Numéro CAS: 1313-84-4
ONU: 1849
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité