n-Dodecyl-β-D-maltoside ~97%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0215101380 0215101391
ICNA0215101380EA 36.9 EUR InStock
ICNA0215101380 ICNA0215101391
n-Dodecyl-β-D-maltoside ~97%, poudre blanche
n-Dodecyl-β-D-maltoside
N-dodecyl-β-D-maltoside is used as a non-ionic detergent for stabilization and activation of enzymes and for membrane research.
It has also been used for the isolation of the mitochondrial cytochrome c oxidase.
Soluble in water (100 mg/mL) - clear to very slightly hazy, colorless solution.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~97%
FTIR Conforms to Reference
Optical Rotation (c=1, methanol) +47 ° ± 5 °
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité