Ethylèneglycol ≥99%, liquide clair et incolore
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215108983 0215108991
ICNA0215108983EA 31.3 EUR InStock
ICNA0215108983 ICNA0215108991
Ethylèneglycol ≥99%, liquide clair et incolore
Ethylèneglycol
Ethylene glycol is a synthetic liquid substance that absorbs water. It is odorless, but has a sweet taste.
  • Japan fire code: 4.3W
  • Explosion limit: 15,3%
Ethylene glycol is typically used in cyclocondensation reactions with aldehydes and ketones to form 1,3-dioxolanes.
Ethylene glycol has been used as a carrier fluid during the fabrication of shear thickening fluid (composed of nanosize silica particles). It has also been used to compose previtrification and vitrification solutions for the cryopreservation of mouse embryos.
Formule: HOCH₂CH₂OH
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité