Glycérol, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
0215119490 0215119491
ICNA0215119490EA 50.7 EUR InStock
ICNA0215119490 ICNA0215119491
Glycérol, liquide
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité