Adenosine-5'-diphosphate monosodium salt (de muscle équin) ≥97%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Adenosine 5'-diphosphate sodium salt, xSodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate, ADP-Na, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate
02190149.1 02190149.5 0219014901
ICNA02190149.1EA 30.6 EUR InStock
ICNA02190149.1 ICNA02190149.5 ICNA0219014901
Adenosine-5'-diphosphate monosodium salt (de muscle équin) ≥97%, en poudre
Adenosine-5'-diphosphate monosodium salt
Formule: C₁₀H₁₄N₅NaO₁₀P₂
MW: 449,184 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065987
Numéro CAS: 20398-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité