Bovine haemoglobin
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215123480EA 108 EUR InStock
ICNA0215123480 ICNA0215123491 ICNA0215123490
Bovine haemoglobin
Protéines et Peptides
Hemoglobin is used to study paradigm for the regulation of gene expression and cellular differentiation.
  • Loss on Drying: ≤1.0%
Hemoglobin is soluble in water (1 part in 7 of water), and slowly soluble in glycerol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité