Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium, hydraté ~98%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0215123905 0215123925 0215123980
ICNA0215123905EA 38.6 EUR InStock
ICNA0215123905 ICNA0215123925 ICNA0215123980
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium, hydraté ~98%, poudre blanche
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Sodium 1-heptanesulfonate is a commonly used ion pairing reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins. It has also been used in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
Soluble in water (10% w/v - clear, colorless solution), ethanol or methanol (0,4% w/v - clear solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~98%
Moisture 7.4 - 9.0%
FTIR Conforms to Standard
Moisture Content 7.4-9.0%
UV/VIS:(60 mg/ml in water adjusted to pH 3)
OD210 nm
<1.0
OD220 nm <0.1
OD254 nm <0.04
OD280 nm <0.04
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité