Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0219017080 0219017083
ICNA0219017080EA 82.4 EUR InStock
ICNA0219017080 ICNA0219017083
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate, poudre blanche
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
Cyproheptadine is a Ca2+ channel blocker; 5-HT2 serotonin receptor antagonist; antihistamine, antipruritic. It is a migraine prophylactic.
  • 5-HT2/5-HT1C serotonin receptor antagonist
  • H1 histamine receptor antagonist
  • Antipruritic.
5-HT2/5-HT1C serotonin receptor antagonist; H1 histamine receptor antagonist; antipruritic.
Soluble in water, methanol, alcohol or ethanol.
Formule: C₂₁H₂₁N·HCl
Numéro MDL: MFCD00012538
Numéro CAS: 41354-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité