Tanin, poudre marron
Fournisseur: MP Biomedicals
0219027583 0219027590 0219027591
ICNA0219027583EA 55.5 EUR InStock
ICNA0219027583 ICNA0219027590 ICNA0219027591
Tanin, poudre marron
Tanin
Tannic Acid is used for enzyme immobilization and protein adsorption
Tannic acid is used for enzyme immobilisation and protein adsorption.
Soluble in water (2 g/10 ml - clear solution), glycerol, alcohol, acetone. Practically insoluble in benzene, chloroform, ether, petroleum ether, carbondisulphide, carbon tetrachloride. Also soluble in ethanol (100 mg/ml - yellow to brown solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Moisture ≤12%
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité