bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342), poudre jaune pâle
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219030525EA 47.95 EUR InStock
ICNA0219030525
bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342), poudre jaune pâle
bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342)
A membrane permeable, low cytotoxic fluorescent supravitol dye, reversibly binding to DNA, staining the AT-rich regions of the double stranded DNA. It has been shown to displace several known DNA intercalators. Adriamycin interferes with dye uptake.
Useful for staining DNA, chromosomes and nuclei. May be used for fluorescence microscopy or flow cytometry. Excitation max. = 346 nm, Emission max. = 460 nm. It can be used in sorting living cells based on DNA content, in the visualization of chromatin distribution in living cells, to detect BrdU incorporation into cells, and in the study of the initial stages of apoptosis and cell-cycle distribution.
Membrane-permeable, fluorescent DNA stains with low cytotoxicity that intercalate in A-T regions of DNA.
Soluble in water (20 mg/ml) and phosphate buffered solutions (precipitates).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₇H₂₈N₆O·3HCl
MW: 561,93 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-52-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
λmax (methanol 352 ± 3 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité