Naphtalène ≥99%, poudre cristalline blanche pour la scintillation
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
ICNA0215172680EA 40.8 EUR InStock
ICNA0215172680
Naphtalène ≥99%, poudre cristalline blanche pour la scintillation
Naphtalène
Naphthalene was used in liquid-phase exfoliation of graphite in organic solvents for the production of graphene sheets.
It was used in preparation of carbon-coated Si70Sn30 nanoparticles
It was used as fluorescent probe to study the aggregation behavior of sodium cholate
It was used to investigate influence of added short chain linear and branched alcohols on the binding of 1:1 complex of naphthalene and β-cyclodextrin
Soluble in hydronaphthalenes, ether, carbon disulfide, chloroform, carbon tetrachloride, benzene, toluene, ethanol, methanol (100 mg/ml - clear, colorless solution); insoluble in water.
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001742
Numéro CAS: 91-20-3
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/18/789118.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 78 - 83 °C
Purity ≥99%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité