Oligomycin
Fournisseur: MP Biomedicals
0215178601 0215178605 0215178610
ICNA0215178601EA 35.2 EUR InStock
ICNA0215178601 ICNA0215178605 ICNA0215178610
Oligomycin
Oligomycin
Soluble in ether, benzene, absolute ethanol, glacial acetic acid and acetone.
Formule: C₄₅H₇₄O₁₁
Numéro MDL: MFCD01779388
Numéro CAS: 1404-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité