Fosfomycin disodium salt
Fournisseur: MP Biomedicals
0215187601 0215187605 0215187610
ICNA0215187601EA 44.6 EUR InStock
ICNA0215187601 ICNA0215187605 ICNA0215187610
Fosfomycin disodium salt
Fosfomycin disodium salt
Soluble in water (50 mg/ml) clear,colourless solution.
  • Soluble in water (50 mg/ml)
  • Clear, colourless solution
Formule: C₃H₅Na₂O₄P
Numéro MDL: MFCD00056853
Numéro CAS: 26016-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité