Phaseolus vulgaris (Red Kidney Bean) Phytohemagglutin-leukoagglutinin, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215188605 0215188601
ICNA0215188605EA 275.5 EUR InStock
ICNA0215188605 ICNA0215188601
Phaseolus vulgaris (Red Kidney Bean) Phytohemagglutin-leukoagglutinin, MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Reconstitution: Reconstitute with water to a final concentration of 1 mg/ml (use 1 ml for the 1 mg size or 5 ml for the 5 mg size) for a final solution of 1 mg/ml in 0,40 mM sodium phosphate, 6 mM NaCl, pH 7,45. Reconstitute with water to a final concentration of 25 mg/ml (0,2 ml water for the 5 mg size). This concentration of the lectin has been used for iontophoresis and neuron transport.
Carbohydrate Specificity: PHA-L recognizes a complex branched chain oligosaccharide structure.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité