Alcool polyvinylique, M.W. 15000 av, poudre blanc cassé
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
0215193783 0215193791
ICNA0215193783EA 71.3 EUR InStock
ICNA0215193783 ICNA0215193791
Alcool polyvinylique, M.W. 15000 av, poudre blanc cassé
Alcool polyvinylique
Polyvinyl alcohol is used for mounting cells on slides for detection of cell-surface antigens by immunofluorescence.
  • Hydrolysis: 87,0 to 89,0%
  • Volatiles: ≤5,0%
It is useful as an anti-fading agent. It has various pharmaceuticle applications, In tablet coatings, for example, it protects the tablet from environmental humidity, in eye drops it moistens the eye, and in cell fermentation processes Polyvinyl Alcohol prevents bubble rupture to protect cells from shearing. It is used in textile sizing, adhesives, polymerization aids, and paper coatings.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Viscosity (4% aq soln) 3.5 - 4.5 cps
Hydrolysis 87.0 - 89.0%
Volatiles ≤5%
pH 4.0 - 6.0(4% aq soln)
Ash ≤0.7%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité