Protocatechuate-3,4-dioxygenase, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215197505 0215197510 0215197525
ICNA0215197505EA 82.8 EUR InStock
ICNA0215197505 ICNA0215197510 ICNA0215197525
Protocatechuate-3,4-dioxygenase, MP Biomedicals
Enzymes
Inhibitors : Ag⁺, Hg²⁺, PCMB; Optimum temperature: 60 to 65 °C; Thermal stability: below 50 °C (pH 6,0; 1 h).
One unit will oxidise one µmole of protocatechuate to 3-carboxy-cis,cis-muconate per minute at pH 7,5 at 37 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité