Salt Mixture, U.S.P. XIII No.2
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0290284502EA 117 EUR InStock
ICNA0290284502 ICNA0290284510
Salt Mixture, U.S.P. XIII No.2
Fournitures pour animaux Alimentation animale
MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and development of the rat.
Components 10 kg
Monocalcium Phosphate 1362 g
Calcium Lactate 3276 gm
Ferric Citrate (16 to 17% Fe) 300 g
Magnesium Sulfate 1376 gm
Potassium Phosphate Dibasic 2400 g
Monosodium phosphate 876 g
Sodium Chloride 438 g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité