Violet de crésyle (acétate), poudre vert foncé
Fournisseur: MP Biomedicals
0215072701 0215072705
ICNA0215072701EA 23.8 EUR InStock
ICNA0215072701 ICNA0215072705
Violet de crésyle (acétate), poudre vert foncé
Cresyl violet (acetate)
Cresyl violet acetate is used for staining neve tissue and nerve cells and fresh tumor tissue for biopsy.
Formule: C₁₈H₁₅N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013151
Numéro CAS: 10510-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
λmax (ethanol) 596 - 602 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité