Cortisone, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 17alpha,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione
02190172.2 0219017201 0219017205
ICNA02190172.2EA 35.7 EUR InStock
ICNA02190172.2 ICNA0219017201 ICNA0219017205
Cortisone, en poudre
Cortisone
Cortisone is a glucocorticoid; a corticosterone analog that has approximately twice the anti-inflammatory potency as corticosterone but much lower Na2+ retention potency.
Soluble in acetone (10 mg/ml - clear, colorless solution).
Formule: C₂₁H₂₈O₅
MW: 360,44 g/mol
Point de fusion: 223…228 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003610
Numéro CAS: 53-06-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité