4-Azaoctaméthylènediamine base libre ∼99%, solide cireux
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215206801EA 36.3 EUR InStock
ICNA0215206801 ICNA0215206825 ICNA0215206805
4-Azaoctaméthylènediamine base libre ∼99%, solide cireux
4-Azaoctaméthylènediamine
Spermidine binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity. It has a role in cell growth processes. It can be used in electroporation while transferring the DNA into the cell under the electrical impulse.
It is also plant growth regulator, promoting somatic embryogenesis.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₇H₁₉N₃
MW: 145,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008229
Numéro CAS: 124-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Purity ~99%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité