L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HEPES hemisodium salt, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulphonic acid hemisodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid hemisodium salt
0215245125 0215245180
ICNA0215245125EA 62.2 EUR InStock
ICNA0215245125 ICNA0215245180
HEPES hemisodium salt, poudre blanche
HEPES hemisodium salt
HEPES has been used in a wide variety of applications such as cell culture, media formulations, tissue and organ culture, protein assays, protein deposition technique etc.
Soluble in 25 g plus 50 ml of H₂O. For user convenience, HEPES hemisodium salt was formulated to dissolve in water to produce a buffer solution at pH ~7,5 with little or no pH adjustment needed. To adjust pH, minimal quantities of HCl or NaOH may be used.
Formule: C₈H₁₇.₅N₂O₄S·½Na
MW: 249.30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036463
Numéro CAS: 103404-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq. soln) 6 - 8
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité