Bovine lipoprotein-cholesterol concentrate (from Serum)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219147625EA 224 EUR InStock
ICNA0219147625 ICNA0219147680
Bovine lipoprotein-cholesterol concentrate (from Serum)
Protéines et Peptides
Lipoprotein- cholesterol is a mixture of lipoprotein cholesterol, phospholipids and fatty acids.
  • Concentration: Cholesterol concentration: 1000 to 2000 mg/dl
  • Filtered through 0,2 µm membrane filter
For use as a serum-free or serum-reduced media nutrient supplement, calibration of cholesterol values, and enzymatic or non-enzymatic cholesterol determinations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité