Cytoscint™-es liquid scintillation cocktail
Fournisseur: MP Biomedicals
Cytoscint™-es
ICNA0188245304EA 589 EUR InStock
ICNA0188245304 ICNA0188245301
Cytoscint™-es liquid scintillation cocktail
Cocktails de scintillation
CytoScint™ ES is a complete, ready-to-use environmentally safe liquid scintillation solution designed for 'one-step' counting of filters, thin-layer chromatography scrapings, and samples solubilised in Hyamine® Hydroxide.
  • Environmentally safe
  • One step filter counting
  • Non-toxic and non-flammable
  • Stable counting performance
  • No waiting on chemiluminescence
  • High quench resistance
For most samples containing minimal amounts of water (0 to 15%), it will result in increased count recovery and maximum sample solubilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité