Universol™-es liquid scintillation cocktail, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0188248001 0188248004
ICNA0188248001EA 289 EUR InStock
ICNA0188248001 ICNA0188248004
Universol™-es liquid scintillation cocktail, MP Biomedicals
Cocktails de scintillation
UniverSol™ is a very efficient environmentally safe, liquid scintillation cocktail of the 'gelling' variety. The physical characteristics of UniverSol™-ES are identical to traditional 'TRITON™ and Toluene' type commercial cocktails.
  • Environmentally safe
  • Non toxic and non flammable
  • Multi-use for aqueous samples
  • High tritium efficiency
  • Both clear and translucent gel phases
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité