Rifamycin SV sodium
Fournisseur: MP Biomedicals
02191516.2 0219151601 0219151605
ICNA02191516.2EA 44.5 EUR InStock
ICNA02191516.2 ICNA0219151601 ICNA0219151605
Rifamycin SV sodium
Rifamycin SV sodium
Rifamycin SV is a broad-spectrum semisynthetic antimicrobial agent of the rifamycin group.
Rifamycin SV inhibits selective (E. coli, B. subtilis) bacterial DNA-dependent RNA polymerase by binding to the polymerase β-subunit, a mechanism similar to rifabutin. It acts as a selective cytochrome P450 3A4 inducer. It has limited oral absorption that is active against gram-positive bacteria and is moderately active against gram-negative organisms.
Formule: C₃₇H₄₆NNaO₁₂
Numéro MDL: MFCD00056847
Numéro CAS: 14897-39-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Orange Powder
Storage Store at +4 °C, Store under Nitrogen, Protect from Light
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité