Natural Corn Granules
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0290141125EA 81.3 EUR InStock
ICNA0290141125 ICNA0290141180
Natural Corn Granules
Fournitures pour animaux Alimentation animale
Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
It contains carbohydrate (77%), protein (8%), fat (2%), fiber (2%) and water (11%).
Attention: Store at ambient temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité