Human angiotensin II acetate
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219505110EA 164 EUR InStock
ICNA0219505110 ICNA0219505101 ICNA0219505105
Human angiotensin II acetate
Protéines et Peptides
Soluble in 0,3 mg/ml, distilled water.
Angiotensin II plays an important role in the regulation of blood pressure. It stimulates the release of aldosterone from the adrenal gland.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité