Inulin (de racines de chicorée), poudre à écoulement libre
Fournisseur: MP Biomedicals
0219897110 0219897125 0219897180 0219897191
ICNA0219897110EA 67.8 EUR InStock
ICNA0219897110 ICNA0219897125 ICNA0219897180 ICNA0219897191
Inulin (de racines de chicorée), poudre à écoulement libre
Inulin
A heterogeneous blend of fructose polymers that function as plant storage carbohydrates.
Inulin are potential replacement for high fructose corn syrup due to its prebiotic function and similar structural characteristics to corn syrup.
Inulin are potential replacement for high fructose corn syrup due to its prebiotic function and similar structural characteristics to corn syrup.
A heterogeneous blend of fructose polymers that function as plant storage carbohydrates.
Soluble in hot water; slightly soluble in cold water and organic solvents.
Point de fusion: 158…165 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131407
Numéro CAS: 9005-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Source Chicory Root
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité