Paraformaldéhyde 16% (p/v) en solution aqueuse sans méthanol
Fournisseur: MP Biomedicals
Packaged under nitrogen.
0219998320 0219998380
ICNA0219998320EA 63.5 EUR InStock
ICNA0219998320 ICNA0219998380
Paraformaldéhyde 16% (p/v) en solution aqueuse sans méthanol
Paraformaldéhyde
Methanol free Paraformaldehyde is ready to use solution used as a fixative for electron microscopy.
Recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Formule: (CH₂O)n
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
ONU: 2213
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité