Roseoflavin ≥97%, poudre marron
Fournisseur: MP Biomedicals
0215425210 0215425225 0215425280
ICNA0215425210EA 298 EUR InStock
ICNA0215425210 ICNA0215425225 ICNA0215425280
Roseoflavin ≥97%, poudre marron
Roseoflavin
Roseoflavin is a weak antibacterial agent active against some gram-positive bacteria, especially Staphylococcus aureus, Sarcina latea, Bacillus cereus and Bacillus subtilis. Also exhibits antiriboflavin activity and inhibits the biosynthesis of riboflavin by a repressor mechanism.
Attention: Research Use Only (RUO). Protect from light.
Formule: C₁₈H₂₃N₅O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 51093-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité