Fmoc-Tle-OH ≥99.0% (par HPLC), Novabiochem®
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
NOVA8.52027.0100EA 7710 EUR InStock
NOVA8.52027.0100 04-12-1054-1 04-12-1054-5
Fmoc-Tle-OH ≥99.0% (par HPLC), Novabiochem®
Fmoc-Tle-OH
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Numéro MDL: MFCD00065649
Numéro CAS: 132684-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Alternate Names N-α-Fmoc-L-α-t.-butyl-glycine, Fmoc-Tle-OH
Colour (visual) White to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual) Powder
Identity (IR) Passes Test
Enantiomeric purity ≥99,5% (a/a)
Purity (TLC(011A)) ≥98%
Purity (TLC(0811)) ≥98%
Assay (HPLC, area%) ≥99,0% (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF) Clearly Soluble
Assay (acidimetric) ≥97,0%
Water (K. F.) ≤1,00%
Storage Store below 30 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité