Acide 5-aminosalicylíque ≥99%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215477025 0215477080
ICNA0215477025EA 146 EUR InStock
ICNA0215477025 ICNA0215477080
Acide 5-aminosalicylíque ≥99%, en poudre
5-Aminosalicylic acid
5-Aminosalicylic acid is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 550 nm .
Solubility: 200 mg plus 4 ml of 1 M HCl. Slightly soluble in cold water and alcohol. More soluble in hot water.
Formule: C₇H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00007877
Numéro CAS: 89-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité