Beclomethasone dipropionate, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215481483 0215481491 0215481494
ICNA0215481483EA 81.2 EUR InStock
ICNA0215481483 ICNA0215481491 ICNA0215481494
Beclomethasone dipropionate, poudre blanche
Beclomethasone dipropionate
Beclomethasone dipropionate exhibits antiallergic and antiasthmatic effects. It is also used as a topical anti-inflammatory.
Freely soluble in acetone and alcohol; Very soluble in chloroform; Slightly soluble in water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₈H₃₇ClO₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135613
Numéro CAS: 5534-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité