cis-Hexadec-9-enoate de méthyle, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
0215604890 0215604891
ICNA0215604890EA 189 EUR InStock
ICNA0215604890 ICNA0215604891
cis-Hexadec-9-enoate de méthyle, liquide
cis-Hexadec-9-enoate de méthyle
Formule: C₁₇H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00042911
Numéro CAS: 1120-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité