L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Primaquine diphosphate, poudre orange foncé
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bis(phosphate), NSC 149765, Primaquine bisphosphate
0215636605 0215636625 0215636650 0215636610
ICNA0215636605EA 151 EUR InStock
ICNA0215636605 ICNA0215636625 ICNA0215636650 ICNA0215636610
Primaquine diphosphate, poudre orange foncé
Primaquine diphosphate
Soluble in water (50 mg/ml).
Soluble in water (50 mg/ml).
Formule: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
MW: 455.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013166
Numéro CAS: 63-45-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité